4,5-Dihidroxi-3-fenilazonaftaleno-2,7-disulfonato de disodio, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
192010250 192011000
ACRO192010250EA 74.4 EUR
ACRO192010250 ACRO192011000
4,5-Dihidroxi-3-fenilazonaftaleno-2,7-disulfonato de disodio, puro
4,5-Dihidroxi-3-fenilazonaftaleno-2,7-disulfonato de disodio
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
MW: 468.37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003955
Núm. CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)