4,5-Dihidroxi-3-fenilazonaftaleno-2,7-disulfonato de disodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17519.14 A17519.22
A17519.14EA 51 EUR
A17519.14 A17519.22
4,5-Dihidroxi-3-fenilazonaftaleno-2,7-disulfonato de disodio
4,5-Dihidroxi-3-fenilazonaftaleno-2,7-disulfonato de disodio
CAS No.: 4197-07-3 Molecular Formula: C16H10N2Na2O8S2 Formula Weight: 468.37 MDL No.: MFCD00003955
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003955
Núm. CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0