Ponceau S colorante, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
161470250 161471000 161470100
ACRO161470250EA 102 EUR
ACRO161470250 ACRO161471000 ACRO161470100
Ponceau S colorante, pure
3-Hidroxi-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de tetrasodio
Formula: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003892
Núm. CAS: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %