Amido negro 10B
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
A11374.14
A11374.22
A11374.14EA
41.2
EUR
A11374.14
A11374.22
Amido negro 10B
4-Amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
CAS No.: 1064-48-8
Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2
Formula Weight: 616.49
Odour: Odourless
pH: 9.0
Beilstein Reference: 5374263
Formula:
C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004017 Núm. CAS: 1064-48-8 EINECS: 213-903-1 |