N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050 191630500
ACRO191630050EA 68 EUR
ACRO191630050 ACRO191630500
N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
Formula: C₂₄H₂₁N₅
Pto. de fusión: 130 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003904
Núm. CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies