N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
46290-10G 46290-50G
46290-10GEA 103 EUR
46290-10G 46290-50G
N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina, Sigma-Aldrich®
N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
Formula: C₂₄H₂₁N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003904
Núm. CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8bcad8994d0be85b60671e3b670c01fcb343e7&vid=4e8bcad8994d0be85b60671e3b670c01fcb343e7&prid=web&clid=SAPDAM