4,5-Dihidroxi-3-(p-nitrofenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L11330.14 L11330.22
L11330.14EA 61.7 EUR
L11330.14 L11330.22
4,5-Dihidroxi-3-(p-nitrofenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio ≥97%
4,5-Dihidroxi-3-(p-nitrofenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio
CAS No.: 548-80-1 Molecular Formula: C16H9N3Na2O10S2 Formula Weight: 513.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4109733 Merck Reference: 14,2240 MDL No.: MFCD00003951
Formula: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
MW: 513.37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003951
Núm. CAS: 548-80-1
EINECS: 208-959-9