2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
342550050 342550250
ACRO342550050EA 66.3 EUR
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 172…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051733
Núm. CAS: 27631-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %