2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine hydrate, Guanine-2′-deoxyriboside hydrate, 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one hydrate(1:x)
226731000 226730010 226730050
ACRO226731000EA 43.3 EUR
ACRO226731000 ACRO226730010 ACRO226730050
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
MW: 267,24 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150760
Núm. CAS: 961-07-9
EINECS: 213-505-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, on dry basis