5'-Fosfato de guanosina sal disodica hexahidrato
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 5'-Guanylic acid disodium salt hexahydrate, GMP disodium salt hexahydrate
0210070205 0210070225
ICNA0210070205EA 132 EUR
ICNA0210070205 ICNA0210070225
5'-Fosfato de guanosina sal disodica hexahidrato
5'-Fosfato de guanosina sal disodica hexahidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·6H₂O
MW: 407.187 g/mol (anhy)
Número MDL: MFCD00151238
Núm. CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1