Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate 90% para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
GTP disodium salt hydrate
226250010
226250500
226252500
ACRO226250010EA
681
EUR
ACRO226250010
ACRO226250500
ACRO226252500
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate 90% para bioquímica
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate
Formula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃·H₂O MW: 567,147 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 180 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD03410297 Núm. CAS: 56001-37-7 EINECS: 259-940-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤12 % (K.F.) |
HPLC | ≥88 % |
UV spectrophotometry | ≥88 % (lambda max. 252 nm, pH 7) |
Ratio of Absorbances | 0.63 to 0.69 (A280/A260) |
Related substances | ≤4 % (typically) Guanosine diphosphate (HPLC) |
Sodium (Na) | 7 to 9.5 % (flame photom.) |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)