Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
371701-250
371701-250EA 363 EUR
371701-250
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MW: 567,147 g/mol
Número MDL: MFCD03410297
Núm. CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7