2'-Desoxiadenosina monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
154990010 154990050 154990250
ACRO154990010EA 74.2 EUR
ACRO154990010 ACRO154990050 ACRO154990250
2'-Desoxiadenosina monohidrato 99%
2'-Desoxiadenosina monohidrato
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
MW: 269.26 g/mol (251.24 anhy)
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149364
Núm. CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (c=1, w/v, 1M NaOH) clear colorless to almost colorless
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm