2'-Desoxiadenosina monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
A11166.03
A11166.06
A11166.14
A11166.03EA
49.2
EUR
A11166.03
A11166.06
A11166.14
2'-Desoxiadenosina monohidrato ≥99%
2'-Desoxiadenosina monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 16373-93-6
Molecular Formula: C10H13N5O3.H2O
Formula Weight: 269.26 (251.24anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-189°
Beilstein Reference: 5191174
Optical Rotation: -25° (c=0.5 water)
MDL No.: MFCD00149364
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O Pto. de fusión: 186…189 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00149364 Núm. CAS: 16373-93-6 EINECS: 213-488-7 |