Adenosina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
A10781.09 A10781.18 A10781.30
A10781.09EA 40.5 EUR
A10781.09 A10781.18 A10781.30
Adenosina ≥99%
Adenosine
Purity: 99% CAS No.: 58-61-7 Molecular Formula: C10H13N5O4 Formula Weight: 267.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 234-237° Beilstein Reference: 93029 Merck Reference: 14,153 Optical Rotation: -70° (c=2 in 5% NaOH) MDL No.: MFCD00005752
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Pto. de fusión: 234…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005752
Núm. CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9
Índice Merck: 14,153