Fosfato de adenosina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, 5'-Adenylic acid, Adenosine 5'-monophosphate, Adenosine monophosphate, 5'-AMP
102790050 102790250 102791000
ACRO102790050EA 59.5 EUR
ACRO102790050 ACRO102790250 ACRO102791000
Fosfato de adenosina 99%
Fosfato de adenosina
Formula: C₁₀H₁₄N₅O₇P
MW: 347,22 g/mol
Pto. de fusión: 178…185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005750
Núm. CAS: 61-19-8
EINECS: 200-500-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 % (105°C, 5 hrs)
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 15400 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95.0 % (c=1, 0.2 N NaOH, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.14 to 0.16 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm