Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
1191-25
1191-50
1191-25EA
513
EUR
1191-25
1191-50
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt), Millipore®
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ |
Número MDL:
MFCD00080339 Núm. CAS: 987-65-5 EINECS: 213-579-1 |