Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, (max. 10% H₂O) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14522.03 L14522.06
L14522.03EA 48.1 EUR
L14522.03 L14522.06
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, (max. 10% H₂O) 99%
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Purity: 99% CAS No.: 34369-07-8 Molecular Formula: C10H14N5Na2O13P3.xH2O Formula Weight: 551.15(anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Merck Reference: 14,155 Optical Rotation: -19° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00150755
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150755
Núm. CAS: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1
Índice Merck: 14,155