Inosina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
122250100 122250250 122251000 122252500
ACRO122250100EA 76.5 EUR
ACRO122250100 ACRO122250250 ACRO122251000 ACRO122252500
Inosina 99%
Inosina
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Pto. de fusión: 212…213 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066770
Núm. CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry Molar absorptivity 12200 +/- 2%, on dry substance
UV transmittance ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell)
Ratio of Absorbances 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm