Inosina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14459.06 A14459.14 A14459.22
A14459.06EA 27.3 EUR
A14459.06 A14459.14 A14459.22
Inosina ≥98%
Inosina
Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₅
Pto. de fusión: 212…215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066770
Núm. CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Índice Merck: 14,4975