2'-Deoxitimidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11493.06
A11493.14
A11493.22
A11493.06EA
110
EUR
A11493.06
A11493.14
A11493.22
2'-Deoxitimidina ≥99%
Timidina
Purity: 99%
CAS No.: 50-89-5
Molecular Formula: C10H14N2O5
Formula Weight: 242.23
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 89285
Merck Reference: 14,9397
Optical Rotation: +19° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00006537
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₅ Pto. de fusión: 186…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006537 Núm. CAS: 50-89-5 EINECS: 200-070-4 Índice Merck: 14,9397 |