2',3'-Dideoxycitidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10619.MF
L10619.MD
L10619.MFEA
95.4
EUR
L10619.MF
L10619.MD
2',3'-Dideoxycitidina ≥98%
2',3'-Dideoxycitidina
Purity: 98+%
CAS No.: 7481-89-2
Molecular Formula: C9H13N3O3
Formula Weight: 211.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 216-220°
Beilstein Reference: 654956
Merck Reference: 14,10109
Optical Rotation: +90° (c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00012188
Formula:
C₉H₁₃N₃O₃ Pto. de fusión: 216…220 °C |
Número MDL:
MFCD00012188 Núm. CAS: 7481-89-2 Índice Merck: 14,10109 |