2'-Deoxycitidina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226720010 226722500 226725000 226720050 226720250
ACRO226720010EA 91 EUR
ACRO226720010 ACRO226722500 ACRO226725000 ACRO226720050 ACRO226720250
2'-Deoxycitidina 99+%
2'-Deoxycitidina
Formula: C₉H₁₃N₃O₄
Pto. de fusión: 209…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006547
Núm. CAS: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥99.0 %