2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
L14153.03
L14153.MD
L14153.03EA
64.9
EUR
L14153.03
L14153.MD
2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥99%
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3992-42-5
Molecular Formula: C9H13N3O4.HCl
Formula Weight: 263.68
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3576124
Optical Rotation: +57° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00012840
Formula:
C₉H₁₄ClN₃O₄ MW: 263.68 g/mol Pto. de fusión: ∼ 170 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012840 Núm. CAS: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |