Nistatina Y-IRR, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Fungicidin, Mycostatin
475914-1 475914-5
475914-1EA 69.6 EUR
475914-1 475914-5
Nistatina Y-IRR, Millipore®
Nistatina
Formula: C₄₇H₇₅NO₁₇
MW: 926.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD25541651
Núm. CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0