Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
160251000 160255000
ACRO160251000EA 40.4 EUR
ACRO160251000 ACRO160255000
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato 98%
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato
Formula: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149119
Núm. CAS: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -113° to -117° (20°C, 589 nm) (c=5, ethanol)
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %