Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
A16180.0E A16180.22 A16180.36
A16180.0EEA 445 EUR
A16180.0E A16180.22 A16180.36
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato ≥98%
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato
Purity: 98+% CAS No.: 62708-56-9 Molecular Formula: C18H14O8.H2O Formula Weight: 376.33 (358.31anhy) Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00149119
Formula: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149119
Núm. CAS: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9