Ácido dibenzoil-D-tartarico monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid hydrate
A16503.14
A16503.22
A16503.14EA
43.3
EUR
A16503.14
A16503.22
Ácido dibenzoil-D-tartarico monohidrato ≥99%
Ácido dibenzoil-D-tartarico monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 80822-15-7
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 6121616
Formula:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy) Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150722 Núm. CAS: 80822-15-7 EINECS: 241-097-1 |