Metotrexato hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208100250 208101000 208105000
ACRO208100250EA 63.3 EUR
ACRO208100250 ACRO208101000 ACRO208105000
Metotrexato hidrato 99%
Metotrexato hidrato
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150847
Núm. CAS: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +19° to +24° (20°C, 589 nm) (c=1, 14 g/l Na2CO3) (on anhydrous substance)