Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39594.09
39594.18
39594.09EA
134
EUR
39594.09
39594.18
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV) ≥97%
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Purity: 98%
CAS No.: 31011-57-1
Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti
Formula Weight: 333.91
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Powder/crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 126-128°
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00077884
Formula:
C₄H₈Cl₄OTi MW: 333.91 g/mol Pto. de fusión: 126…128 °C Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077884 Núm. CAS: 31011-57-1 UN: 2925 ADR: 4.1 II |