Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium
39550.04
39550.09
39550.04EA
52.1
EUR
39550.04
39550.09
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
CAS No.: 21959-01-3
Molecular Formula: C8H16Cl4O2Zr
Formula Weight: 377.25
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to off-white
Melting Point: 175-177°
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00145367
Formula:
C₄H₈Cl₄OZr MW: 377.25 g/mol Pto. de fusión: 175…177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145367 Núm. CAS: 21959-01-3 UN: 2925 ADR: 4.1 II |