Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 50.9 EUR
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)
Formula: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
MW: 370.543 g/mol
Pto. de fusión: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631276
Núm. CAS: 18039-90-2
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %