n-Dodecil-β-D-maltósido 99%, grado alta pureza
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DDM
329370010 329370050 329370250
ACRO329370010EA 230 EUR
ACRO329370010 ACRO329370050 ACRO329370250
n-Dodecil-β-D-maltósido 99%, grado alta pureza
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510.6 g/mol
Pto. de fusión: 217 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043012
Núm. CAS: 69227-93-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)