n-Dodecil-β-D-maltósido, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: DDM
324355-1 324355-25 324355-5 324355-100GM
324355-1EA 238 EUR
324355-1 324355-25 324355-5 324355-100GM
n-Dodecil-β-D-maltósido, Millipore®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043012
Núm. CAS: 69227-93-6