n-Dodecil-β-D-maltósido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DDM
89902 89903
PIER89902EA 179 EUR
PIER89902 PIER89903
n-Dodecil-β-D-maltósido
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043012
Núm. CAS: 69227-93-6