Octil β-D-tioglucopiranósido 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
315000025 315000100
ACRO315000025EA 229 EUR
ACRO315000025 ACRO315000100
Octil β-D-tioglucopiranósido 98%
Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Formula: C₁₄H₂₈O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012189
Núm. CAS: 85618-21-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -52° to -54° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)