Acriflavina neutral 13,3-15,8% available chlorine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mix, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral, Euflavine, Acriflavine base
211400250 211401000
ACRO211400250EA 102 EUR
ACRO211400250 ACRO211401000
Acriflavina neutral 13,3-15,8% available chlorine
Acriflavine
Formula: C₂₇H₂₅ClN₆
MW: 468.9806 g/mol
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064307
Núm. CAS: 8048-52-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 13.3 to 15.8 % (Chlorine) on dried substance
Loss on drying ≤8 % (105°C, 2 h)