Acriflavine hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
346840100 346840250 346841000
ACRO346840100EA 57.3 EUR
ACRO346840100 ACRO346840250 ACRO346841000
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Appearance: Orange-red to red-brown Powder
Formula: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069039
Núm. CAS: 69235-50-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 1 h)