α-Metilcinamaldehído predominantly E isomer 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
α-Methyl-cinnamaldehyde(predominantly trans)
A10429.22
A10429.36
A10429.22EA
40
EUR
A10429.22
A10429.36
α-Metilcinamaldehído predominantly E isomer 97%
α-Metilcinamaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 101-39-3
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 138-140°/14mm
Beilstein Reference: 507514
MDL No.: MFCD00006976
Formula:
C₁₀H₁₀O MW: 146,19 g/mol Pto. Ebullición: 138…140 °C (14 mmHg) Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006976 Núm. CAS: 101-39-3 EINECS: 202-938-8 |