2,5-Dihidro-2,5-dimetoxifurano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
B25028.0BEA 403 EUR
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
2,5-Dihidro-2,5-dimetoxifurano ≥99%
2,5-Dihidro-2,5-dimetoxifurano
Purity: 99% CAS No.: 332-77-4 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -40° Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 113225 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003220
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 160…162 °C
Pto. de fusión: < –40 °C
Densidad: 1.072
Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003220
Núm. CAS: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
UN: 3271
ADR: 3 III