Rhodamine B isothiocyante (Mezcla de isómeros), en polvo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: RBITC
M-Clarity™ quality level = MQ200
283924-100MG 283924-500MG
283924-100MGEA 121 EUR
283924-100MG 283924-500MG
Rhodamine B isothiocyante (Mezcla de isómeros), en polvo, Sigma-Aldrich®
Rhodamine B isothiocyante
Rhodamine B isothiocyanate (RBITC) is a fluorescent dye. It acts as an anterograde and retrograde marker of retinal neurons in the adult rat
Formula: C₂₉H₃₀ClN₃O₃S
MW: 536,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00136007
Núm. CAS: 36877-69-7
EINECS: 253-248-9
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aca91c5f700e3bc22ffcf0ca3da21d54ee259f25&vid=4a3b31c5db8544d6ffabb4b7e6da9152974d4d41&prid=web&clid=SAPDAM