Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: C.I. 58005
42746.AE 42746.AP
42746.AEEA 36.8 EUR
42746.AE 42746.AP
Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) en solución acuosa
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3 Molecular Formula: C14H7O7SNa Formula Weight: 342.27 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013049
Formula: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013049
Núm. CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8