(1S)-(-)-Camphanic chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
209890010 209890050 209890250
ACRO209890010EA 47.9 EUR
ACRO209890010 ACRO209890050 ACRO209890250
(1S)-(-)-Camphanic chloride 98%
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClO₃
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135626
Núm. CAS: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Specific optical rotation -17° to -25° (20 °C, 589 nm) (c=3.5, CHCl3)
Titration RCOCl ≥97.5 %