Ácido 3-(3-furil)acrilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13143.03
L13143.06
L13143.14
L13143.03EA
40
EUR
L13143.03
L13143.06
L13143.14
Ácido 3-(3-furil)acrilico ≥98%
Ácido 3-(3-furil)acrilico
Purity: 98%
CAS No.: 39244-10-5
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1306450
Formula:
C₇H₆O₃ Pto. de fusión: 152…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075074 Núm. CAS: 39244-10-5 |