9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43313.03 43313.14 43313.06
43313.03EA 57.2 EUR
43313.03 43313.14 43313.06
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
CAS No.: 10075-85-1 Molecular Formula: C30H18 Formula Weight: 378.47 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 254-255° Beilstein Reference: 1891432 MDL No.: MFCD00012050
As a photochromic material exhibiting chemiluminescence
Formula: C₃₀H₁₈
MW: 378.47 g/mol
Pto. de fusión: 254…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012050
Núm. CAS: 10075-85-1
EINECS: 233-210-8