ABTS sal de diamonio
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
A1088.0005 A1088.0010
A1088.0005EA 267 EUR
A1088.0005 A1088.0010
ABTS sal de diamonio
ABTS (2,2'-Azinobis[3-etil-2,3-dihidrobenzotiazol-6-sulfonato] de diamonio)
Formula: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548.68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010404
Núm. CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6