6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil
A12755.03
A12755.06
A12755.03EA
16.3
EUR
A12755.03
A12755.06
6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥97%
6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Purity: 97%
CAS No.: 6972-27-6
Molecular Formula: C6H7ClN2O2
Formula Weight: 174.59
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 109-111°
Beilstein Reference: 144393
MDL No.: MFCD00038066
Formula:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,59 g/mol Pto. de fusión: 109…111 °C |
Número MDL:
MFCD00038066 Núm. CAS: 6972-27-6 EINECS: 230-205-2 |