5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B25173.03
B25173.06
B25173.03EA
69.2
EUR
B25173.03
B25173.06
5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Purity: 99%
CAS No.: 40738-83-8
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 225° dec.
MDL No.: MFCD00192228
Formula:
C₆H₇IN₂O₂ MW: 266,04 g/mol Pto. de fusión: 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192228 Núm. CAS: 40738-83-8 |