Bromuro de aliltrifenilfosfonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14490.18
A14490.30
A14490.18EA
50.7
EUR
A14490.18
A14490.30
Bromuro de aliltrifenilfosfonio ≥99%
Bromuro de aliltrifenilfosfonio
Purity: 99%
CAS No.: 1560-54-9
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 222-225°
Beilstein Reference: 3579053
Formula:
C₂₁H₂₀BrP Pto. de fusión: 222…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011808 Núm. CAS: 1560-54-9 EINECS: 216-332-6 |