Cloruro de aliltrifenilfosfonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16012.14
A16012.22
A16012.36
A16012.14EA
46.9
EUR
A16012.14
A16012.22
A16012.36
Cloruro de aliltrifenilfosfonio ≥99%
Cloruro de aliltrifenilfosfonio
Purity: 99%
CAS No.: 18480-23-4
Molecular Formula: C21H20ClP
Formula Weight: 338.82
Melting Point: 230-232°
MDL No.: MFCD00031542
Formula:
C₂₁H₂₀ClP Pto. de fusión: 230…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031542 Núm. CAS: 18480-23-4 EINECS: 242-368-7 |